1-Bromo-4-(difluorometoxi)benceno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(Difluoromethoxy)bromobenzene
B20106.06
B20106.14
B20106.06EA
129
EUR
B20106.06
B20106.14
1-Bromo-4-(difluorometoxi)benceno ≥97%
1-Bromo-4-(difluorometoxi)benceno
Purity: 97%
CAS No.: 5905-69-1
Molecular Formula: C7H5BrF2O
Formula Weight: 223.02
Refractive Index: 1.5010
Boiling Point: 96-98°/15mm
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00221465
Formula:
C₇H₅BrF₂O Pto. Ebullición: 96…98 °C (15 mmHg) Densidad: 1,631 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00221465 Núm. CAS: 5905-69-1 ADR: 3,III |