2-Bromo-5-fluoroanísol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H26325.06
H26325.14
H26325.06EA
124
EUR
H26325.06
H26325.14
2-Bromo-5-fluoroanísol ≥97%
2-Bromo-5-fluoroanísol
Purity: 97%
CAS No.: 450-88-4
Molecular Formula: C7H6BrFO
Formula Weight: 205.03
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5460
Boiling Point: 143-145°
MDL No.: MFCD04973752
Formula:
C₇H₆BrFO Pto. Ebullición: 143…145 °C Densidad: 1,599 Pto. de inflamación: 90 °C (194 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04973752 Núm. CAS: 450-88-4 |