2-Bromo-3,5-difluorofenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H26203.03
H26203.06
H26203.03EA
53.9
EUR
H26203.03
H26203.06
2-Bromo-3,5-difluorofenol ≥98%
2-Bromo-3,5-difluorofenol
Purity: 98%
CAS No.: 325486-43-9
Molecular Formula: C6H3BrF2O
Formula Weight: 208.99
Refractive Index: 1.529
Formula:
C₆H₃BrF₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01861127 Núm. CAS: 325486-43-9 EINECS: None |