4-Bromo-2,5-difluorofenol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H26212.06
H26212.14
H26212.06EA
89
EUR
H26212.06
H26212.14
4-Bromo-2,5-difluorofenol ≥99%
4-Bromo-2,5-difluorofenol
Purity: 99%
CAS No.: 486424-36-6
Molecular Formula: C6H3BrF2O
Formula Weight: 208.99
Melting Point: 51-53°
MDL No.: MFCD04973751
Formula:
C₆H₃BrF₂O Pto. de fusión: 51…53 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04973751 Núm. CAS: 486424-36-6 EINECS: None |