Ácido 3-bromo-5-iodobenzoico ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A17076.14
A17076.06
A17076.22
A17076.14EA
216
EUR
A17076.14
A17076.06
A17076.22
Ácido 3-bromo-5-iodobenzoico ≥97%
Ácido 3-bromo-5-iodobenzoico
Purity: 97%
CAS No.: 188815-32-9
Molecular Formula: C7H4BrIO2
Formula Weight: 326.92
Melting Point: 218-221°
Beilstein Reference: 3240837
Formula:
C₇H₄BrIO₂ MW: 326,92 g/mol Pto. de fusión: 218…221 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00191851 Núm. CAS: 188815-32-9 |