3-Bromo-N,N-dimetilanilina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L17279.06
L17279.14
L17279.06EA
91.1
EUR
L17279.06
L17279.14
3-Bromo-N,N-dimetilanilina ≥97%
3-Bromo-N,N-dimetilanilina
Purity: 97%
CAS No.: 16518-62-0
Molecular Formula: C8H10BrN
Formula Weight: 200.08
Refractive Index: 1.6015
Melting Point: 11°
Boiling Point: 126°/14mm
Beilstein Reference: 2079908
MDL No.: MFCD00045020
Formula:
C₈H₁₀BrN Pto. Ebullición: 126 °C (14 mmHg) Pto. de fusión: 11 °C Densidad: 1,365 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00045020 Núm. CAS: 16518-62-0 |