4-Bromo-N,N-dimetilanilina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
222210250 222211000
ACRO222210250EA 36.9 EUR
ACRO222210250 ACRO222211000
4-Bromo-N,N-dimetilanilina 99%
4-Bromo-N,N-dimetilanilina
Formula: C₈H₁₀BrN
Pto. Ebullición: 264 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 53…56 °C
Densidad: 1,3218 g/cm³ (99.5 °C)
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000093
Núm. CAS: 586-77-6
EINECS: 209-582-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to grey to light blue Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %