Isocianato de 3-bromofenilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Bromo-3-isocyanatobenzene
314130050 314130010
ACRO314130050EA 103 EUR
ACRO314130050 ACRO314130010
Isocianato de 3-bromofenilo 97%
Isocianato de 3-bromofenilo
Formula: C₇H₄BrNO
MW: 198.02 g/mol
Pto. Ebullición: 220 °C (760 mmHg)
Densidad: 1.586 g/cm³
Pto. de inflamación: 108 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002014
Núm. CAS: 23138-55-8
UN: 2206
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5835 to 1.5865 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %