Isocianato de 4-bromofenilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Bromo-4-isocyanatobenzene
L10834.06
L10834.14
L10834.06EA
55.8
EUR
L10834.06
L10834.14
Isocianato de 4-bromofenilo ≥99%
Isocianato de 4-bromofenilo
Purity: 99%
CAS No.: 2493-02-9
Molecular Formula: C7H4BrNO
Formula Weight: 198.03
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 109°(228°F)
Odour: Pungent
Melting Point: 39-42°
Boiling Point: 157-158°/14mm
Beilstein Reference: 508203
Merck Reference: 14,1430
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00002022
Formula:
C₇H₄BrNO MW: 198.02 g/mol Pto. Ebullición: 157…158 °C (14 mmHg) Pto. de fusión: 39…42 °C Pto. de inflamación: 109 °C (228 °F) |
Número MDL:
MFCD00002022 Núm. CAS: 2493-02-9 EINECS: 219-662-9 UN: 2811 ADR: 6.1 II Índice Merck: 13,01415 |