Isotiocianato de 2-bromofenilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L09971.06 L09971.03
L09971.06EA 85.9 EUR
L09971.06 L09971.03
Isotiocianato de 2-bromofenilo ≥98%
Isotiocianato de 2-bromofenilo
Purity: 98% CAS No.: 13037-60-0 Molecular Formula: C7H4BrNS Formula Weight: 214.09 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6843 Odour: Pungent Boiling Point: 256-257° Beilstein Reference: 2802536 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00004799
Formula: C₇H₄BrNS
MW: 214.09 g/mol
Pto. Ebullición: 256…257 °C
Pto. de fusión: 20
Densidad: 1.591
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004799
Núm. CAS: 13037-60-0
UN: 2922
ADR: 8 III