Isotiocianato de 3-bromofenilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Bromo-3-isothiocyanatobenzene
L09871.06 L09871.14
L09871.06EA 67.8 EUR
L09871.06 L09871.14
Isotiocianato de 3-bromofenilo ≥97%
Isotiocianato de 3-bromofenilo
Purity: 97% CAS No.: 2131-59-1 Molecular Formula: C7H4BrNS Formula Weight: 214.09 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6850 Odour: Pungent Boiling Point: 255-256° Beilstein Reference: 2081173 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00004803
Formula: C₇H₄BrNS
MW: 214.09 g/mol
Pto. Ebullición: 255…256 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004803
Núm. CAS: 2131-59-1
UN: 2922
ADR: 8 III