Isotiocianato de 4-bromofenilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L11101.06
L11101.14
L11101.06EA
70
EUR
L11101.06
L11101.14
Isotiocianato de 4-bromofenilo ≥97%
Isotiocianato de 4-bromofenilo
Purity: 97%
CAS No.: 1985-12-2
Molecular Formula: C7H4BrNS
Formula Weight: 214.09
Flash Point:
Formula:
C₇H₄BrNS Pto. Ebullición: 144…145 °C (5 mmHg) Pto. de fusión: 56…60 °C Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004808 Núm. CAS: 1985-12-2 ADR: 8,III |