2,6-Dibromo-4-nitrofenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12916.14
A12916.22
A12916.30
A12916.14EA
51.8
EUR
A12916.14
A12916.22
A12916.30
2,6-Dibromo-4-nitrofenol ≥98%
2,6-Dibromo-4-nitrofenol
Purity: 98%
CAS No.: 99-28-5
Molecular Formula: C6H3Br2NO3
Formula Weight: 296.90
Melting Point: ca 145° dec.
Beilstein Reference: 1245050
Formula:
C₆H₃Br₂NO₃ Pto. de fusión: ∼ 145 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007334 Núm. CAS: 99-28-5 EINECS: 202-744-3 |