2-Bromoetil fenil éter ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(2-Bromoetoxi)benceno, β-Bromofenetol
B21087.22
B21087.14
B21087.36
B21087.22EA
143
EUR
B21087.22
B21087.14
B21087.36
2-Bromoetil fenil éter ≥98%
2-Bromoetil fenil éter
Purity: 98%
CAS No.: 589-10-6
Molecular Formula: C6H5O(CH2)2Br
Formula Weight: 201.07
Flash Point: 65°(149°F)
Melting Point: 31-35°
Boiling Point: 135-137°/20mm
Beilstein Reference: 508290
MDL No.: MFCD00000234
Formula:
BrCH₂CH₂OC₆H₅ MW: 201.06 g/mol Pto. Ebullición: 135…137 °C (20 mmHg) Pto. de fusión: 31…35 °C Densidad: 1.35 Pto. de inflamación: 65 °C (149 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000234 Núm. CAS: 589-10-6 EINECS: 209-634-4 |