4-Bromobutil fenil éter ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Phenoxybutyl bromide, 1-Bromo-4-phenoxybutane, (4-Bromobutoxy)benzene
A14956.06 A14956.14 A14956.22
A14956.06EA 29.1 EUR
A14956.06 A14956.14 A14956.22
4-Bromobutil fenil éter ≥97%
4-Bromobutil fenil éter
Purity: 97% CAS No.: 1200-03-9 Molecular Formula: C6H5O(CH2)4Br Formula Weight: 229.12 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Odourless Boiling Point: 153-154°/18mm Beilstein Reference: 2044374 MDL No.: MFCD00000262
Formula: (C₆H₅)O(CH₂)₄Br
MW: 229,12 g/mol
Pto. Ebullición: 153…154 °C (18 mmHg)
Pto. de fusión: 40…43 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000262
Núm. CAS: 1200-03-9
EINECS: 214-849-1