3-Bromofenetol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B21418.09
B21418.18
B21418.09EA
59.6
EUR
B21418.09
B21418.18
3-Bromofenetol ≥98%
3-Bromofenetol
Purity: 98%
CAS No.: 2655-84-7
Molecular Formula: C8H9BrO
Formula Weight: 201.06
Flash Point: 83°(182°F)
Refractive Index: 1.5480
Boiling Point: 231°
MDL No.: MFCD00274287
Formula:
C₈H₉BrO Pto. Ebullición: 231 °C Densidad: 1,41 Pto. de inflamación: 83 °C (182 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00274287 Núm. CAS: 2655-84-7 EINECS: 220-186-9 |