1-(2-Bromoetoxi)-3-nitrobenceno 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
385260050 385260250
ACRO385260050EA 47.5 EUR
ACRO385260050 ACRO385260250
1-(2-Bromoetoxi)-3-nitrobenceno 97%
1-(2-Bromoetoxi)-3-nitrobenceno
Formula: C₈H₈BrNO₃
MW: 246,06 g/mol
Pto. Ebullición: 140…145 °C (2 mmHg)
Pto. de fusión: 39 °C
Número MDL: MFCD07783648
Núm. CAS: 13831-59-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow-green to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
GC ≥96.0 %