1-(2-Bromoetoxi)-4-nitrobenceno 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
385290050 385290250
ACRO385290050EA 29.5 EUR
ACRO385290050 ACRO385290250
1-(2-Bromoetoxi)-4-nitrobenceno 98%
1-(2-Bromoetoxi)-4-nitrobenceno
Formula: C₈H₈BrNO₃
MW: 246,06 g/mol
Pto. de fusión: 62…65 °C
Número MDL: MFCD00031363
Núm. CAS: 13288-06-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 65 °C
GC ≥97.5 %