4-Bromofenol, polvo cristalino
Proveedor: MP Biomedicals
Atención
0215489083 0215489090 0215489080
ICNA0215489083EA 160 EUR
ICNA0215489083 ICNA0215489090 ICNA0215489080
4-Bromofenol, polvo cristalino
4-Bromofenol
Freely soluble in alcohol, chlororform, ether, glacial acetic acid; slightly soluble in water.
Freely soluble in alcohol, chlororform, ether, glacial acetic acid; slightly soluble in water.
Formula: C₆H₅BrO
Pto. Ebullición: 235…236 °C
Pto. de fusión: 64…68 °C
Densidad: ~ 1,84 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: ≥ 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002313
Núm. CAS: 106-41-2
EINECS: 203-394-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,01413