2-Bromotioanisol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Sulfuro de 2-bromofenilo y metilo, 1-Bromo-2-(metiltio)benceno
A13632.03 A13632.06 A13632.14
A13632.03EA 33.5 EUR
A13632.03 A13632.06 A13632.14
2-Bromotioanisol ≥98%
2-Bromotioanisol
Purity: 98% CAS No.: 19614-16-5 Molecular Formula: C7H7BrS Formula Weight: 203.11 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6330 Melting Point: -24° Boiling Point: 140-141°/20mm Beilstein Reference: 2243716 MDL No.: MFCD00000066
Formula: C₇H₇BrS
MW: 203,1 g/mol
Pto. Ebullición: 140…141 °C (20 mmHg)
Pto. de fusión: –24 °C
Densidad: 1,524
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000066
Núm. CAS: 19614-16-5
EINECS: 243-183-4
UN: 3334
ADR: 9,