4-Bromotioanisol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
188190250
188191000
188190050
ACRO188190250EA
78.7
EUR
ACRO188190250
ACRO188191000
ACRO188190050
4-Bromotioanisol 97%
4-Bromotioanisol
Formula:
C₇H₇BrS Pto. Ebullición: 242 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 35…40 °C Densidad: 1,4584 g/cm³ (39 °C) Pto. de inflamación: >110 °C |
Número MDL:
MFCD00000102 Núm. CAS: 104-95-0 EINECS: 203-255-8 UN: 3335 ADR: 9,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks or low melting crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 35 to 40 °C |
GC | ≥96.0 % |