4-Bromotioanisol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-4-(metiltio)benceno, Sulfuro de 4-bromofenilo y metilo
A15504.22 A15504.36
A15504.22EA 158 EUR
A15504.22 A15504.36
4-Bromotioanisol ≥98%
4-Bromotioanisol
Purity: 98+% CAS No.: 104-95-0 Molecular Formula: C7H7BrS Formula Weight: 203.11 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Stench Boiling Point: 250° Beilstein Reference: 1906693 MDL No.: MFCD00000102
Formula: C₇H₇BrS
Pto. Ebullición: 250 °C
Pto. de fusión: 37…40 °C
Densidad: 1,4584 g/cm³ (39 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000102
Núm. CAS: 104-95-0
EINECS: 203-255-8
UN: 3335
ADR: 9,