Cloruro de 2,4-dibromobencenosulfonilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,4-Dibromobenzene-1-sulphonyl chloride
L19887.03
L19887.06
L19887.03EA
41.3
EUR
L19887.03
L19887.06
Cloruro de 2,4-dibromobencenosulfonilo ≥98%
Cloruro de 2,4-dibromobencenosulfonilo
Purity: 98%
CAS No.: 72256-95-2
Molecular Formula: C6H3Br2ClO2S
Formula Weight: 334.41
Melting Point: 82-86°
Boiling Point: 128°/0.2mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD03093759
Formula:
C₆H₃Br₂ClO₂S Pto. Ebullición: 128 °C (0,2 mmHg) Pto. de fusión: 82…86 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03093759 Núm. CAS: 72256-95-2 UN: 3261 ADR: 8,II |