Cloruro de 2,5-dibromobencenosulfonilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,5-Dibromobenzene-1-sulphonyl chloride
L19888.03
L19888.06
L19888.03EA
73.3
EUR
L19888.03
L19888.06
Cloruro de 2,5-dibromobencenosulfonilo ≥99%
Cloruro de 2,5-dibromobencenosulfonilo
Purity: 99%
CAS No.: 23886-64-8
Molecular Formula: C6H3Br2ClO2S
Formula Weight: 334.41
Melting Point: 69-72°
Beilstein Reference: 2694054
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00060685
Formula:
C₆H₃Br₂ClO₂S MW: 334.42 g/mol Pto. de fusión: 69…72 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00060685 Núm. CAS: 23886-64-8 UN: 3261 ADR: 8 II |