Cloruro de 2-bromobencenosulfonilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
306440050 306440010
ACRO306440050EA 122 EUR
ACRO306440050 ACRO306440010
Cloruro de 2-bromobencenosulfonilo 97%
Cloruro de 2-bromobencenosulfonilo
Formula: C₆H₄BrClO₂S
Pto. Ebullición: 98…100 °C
Pto. de fusión: 49…52 °C
Número MDL: MFCD00051971
Núm. CAS: 2905-25-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
Titration Argentometric ≥96.0 % (ex Cl)