Cloruro de 2-bromobencenosulfonilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Bromobenzene-1-sulphonyl chloride
A13645.14
A13645.06
A13645.14EA
194
EUR
A13645.14
A13645.06
Cloruro de 2-bromobencenosulfonilo ≥98%
Cloruro de 2-bromobencenosulfonilo
Purity: 98%
CAS No.: 2905-25-1
Molecular Formula: C6H4BrClO2S
Formula Weight: 255.52
Melting Point: 48-52°
Boiling Point: 127-128°/2.4mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00051971
Formula:
C₆H₄BrClO₂S MW: 255.52 g/mol Pto. Ebullición: 127…128 °C (2.4 mmHg) Pto. de fusión: 48…52 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051971 Núm. CAS: 2905-25-1 UN: 3261 ADR: 8 II |