Cloruro de 4-bromobencenosulfonilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
148760250 148761000
ACRO148760250EA 68.7 EUR
ACRO148760250 ACRO148761000
Cloruro de 4-bromobencenosulfonilo 98%
Cloruro de 4-bromobencenosulfonilo
Formula: C₆H₄BrClO₂S
Pto. Ebullición: 153 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 74…77 °C
Densidad: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007437
Núm. CAS: 98-58-8
EINECS: 202-683-2
UN: 3261
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,01391
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 77 °C
Titration Argentometric ≥97.5 % (Ex CL)