Cloruro de 4-bromobencenosulfonilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A15909.14
A15909.22
A15909.36
A15909.14EA
65.4
EUR
A15909.14
A15909.22
A15909.36
Cloruro de 4-bromobencenosulfonilo ≥98%
Cloruro de 4-bromobencenosulfonilo
Purity: 98+%
CAS No.: 98-58-8
Molecular Formula: C6H4BrClO2S
Formula Weight: 255.52
Melting Point: 73-77°
Boiling Point: 152-154°/26mm
Merck Reference: 14,1407
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007437
Formula:
C₆H₄BrClO₂S Pto. Ebullición: 152…154 °C (26 mmHg) Pto. de fusión: 73…77 °C Densidad: 1,37 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007437 Núm. CAS: 98-58-8 EINECS: 202-683-2 UN: 3261 ADR: 8,II Índice Merck: 14,1407 |