2-Cyanobenzaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Formylbenzonitrile
H29027.06
H29027.03
H29027.06EA
154
EUR
H29027.06
H29027.03
2-Cyanobenzaldehído ≥98%
2-Cyanobenzaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 7468-67-9
Molecular Formula: C8H5NO
Formula Weight: 131.13
Odour: Characteristic
Melting Point: 102-106°
MDL No.: MFCD00017503
Formula:
C₈H₅NO MW: 131,13 g/mol Pto. de fusión: 102…106 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017503 Núm. CAS: 7468-67-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |