3-Cyanobenzaldehído 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Formilbenzonitrilo
163900050 163900250 163900010
ACRO163900050EA 134 EUR
ACRO163900050 ACRO163900250 ACRO163900010
3-Cyanobenzaldehído 99%
3-Cyanobenzaldehído
Formula: C₈H₅NO
Pto. Ebullición: 210 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 79…81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003344
Núm. CAS: 24964-64-5
EINECS: 246-549-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥98.5 %
HPLC ≥98.5 %