3-Cyanobenzaldehído ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Formilbenzonitrilo
A15943.03
A15943.06
A15943.14
A15943.03EA
21.3
EUR
A15943.03
A15943.06
A15943.14
3-Cyanobenzaldehído ≥97%
3-Cyanobenzaldehído
Purity: 97%
CAS No.: 24964-64-5
Molecular Formula: C8H5NO
Formula Weight: 131.13
Odour: Characteristic
Melting Point: 75-79°
Boiling Point: 209-210°
Beilstein Reference: 2205751
MDL No.: MFCD00003344
Formula:
C₈H₅NO Pto. Ebullición: 209…210 °C Pto. de fusión: 75…79 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003344 Núm. CAS: 24964-64-5 EINECS: 246-549-1 UN: 2811 ADR: 6.1,II |