4-Cyanobenzaldehído 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
110720050 110720250 110721000
ACRO110720050EA 56.8 EUR
ACRO110720050 ACRO110720250 ACRO110721000
4-Cyanobenzaldehído 98%
4-Cyanobenzaldehído
Formula: C₈H₅NO
Pto. Ebullición: 133 °C
Pto. de fusión: 100…101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003376
Núm. CAS: 105-07-7
EINECS: 203-267-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 103 °C
GC ≥97.5 %