4-Cyanobenzaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Formilbenzonitrilo
A14914.06
A14914.14
A14914.22
AB115104.0100
A14914.06EA
55.9
EUR
A14914.06
A14914.14
A14914.22
ABCRAB115104.0100
4-Cyanobenzaldehído ≥98%
4-Cyanobenzaldehído
Purity: 98+%
CAS No.: 105-07-7
Molecular Formula: C8H5NO
Formula Weight: 131.13
Odour: Characteristic
Melting Point: 99-103°
Boiling Point: 133°/12mm
Beilstein Reference: 606473
MDL No.: MFCD00003376
Formula:
C₈H₅NO MW: 131.13 g/mol Pto. Ebullición: 133 °C (12 mmHg) Pto. de fusión: 99…103 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003376 Núm. CAS: 105-07-7 EINECS: 203-267-3 UN: 3439 |