4-Cyanobenzaldehído para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: 4-Formilbenzonitrilo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18530.0005 8.18530.0025
8.18530.0005EA 60.3 EUR
8.18530.0005 8.18530.0025
4-Cyanobenzaldehído para síntesis, Sigma-Aldrich®
4-Cyanobenzaldehído
Formula: C₈H₅NO
MW: 131.13 g/mol
Pto. Ebullición: 262
Pto. de fusión: 100…103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003376
Núm. CAS: 105-07-7
EINECS: 203-267-3
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 100 - 103 °C
Molar Mass 131.14 g/mol
Boiling Point 133 °C (16 hPa)
Synonyms 4-Formylbenzonitrile
Hill Formula C8H5NO
Chemical Formula 4-(OHC)C6H4CN