6-Nitroveratraldehído 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A14415.06
A14415.09
A14415.14
A14415.06EA
63.1
EUR
A14415.06
A14415.09
A14415.14
6-Nitroveratraldehído 96%
6-Nitroveratraldehído
Purity: 96%
CAS No.: 20357-25-9
Molecular Formula: C9H9NO5
Formula Weight: 211.17
Melting Point: 131-135°
Beilstein Reference: 395599
Formula:
C₉H₉NO₅ Pto. de fusión: 131…135 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007134 Núm. CAS: 20357-25-9 EINECS: 243-762-1 |