Vainillina ≥99%, off-white powder
Proveedor: MP Biomedicals
Atención
Sinónimos: 4-Hidroxi-3-metoxibenzaldehído
0215218890 0215218880 0215218891
ICNA0215218890EA 166 EUR
ICNA0215218890 ICNA0215218880 ICNA0215218891
Vainillina ≥99%, off-white powder
Vainillina
Soluble in alcohol(50 mg/ml (5%); Ethanol), chloroform and ether; slightly soluble in water and glycol.
Soluble in alcohol(50 mg/ml (5%); Ethanol), chloroform and ether; slightly soluble in water and glycol.
Formula: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Pto. Ebullición: 285
Pto. de fusión: 78…85 °C
Densidad: 1.056 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 153
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006942
Núm. CAS: 121-33-5
EINECS: 204-465-2
Índice Merck: 13,09998
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd6583c5aea50cd090e103650a05eab491b4d38e&vid=535f9a4c80d51d7343126ae5e79c6c83b3beefa7&prid=web&clid=SAPDAM