4-(Metiltio)benzaldehido 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
207150500 207150050
ACRO207150500EA 163 EUR
ACRO207150500 ACRO207150050
4-(Metiltio)benzaldehido 97%
4-(Metiltio)benzaldehido
Formula: C₈H₈OS
Pto. Ebullición: 86…90 °C (1 mmHg)
Pto. de fusión: 6 °C
Densidad: 1,14 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Número MDL: MFCD00006948
Núm. CAS: 3446-89-7
EINECS: 222-365-7
ADR: 9,
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6440 to 1.6500 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %