Tereftalaldehído 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: p-Ftalaldehído
137891000 137895000
ACRO137891000EA 65.8 EUR
ACRO137891000 ACRO137895000
Tereftalaldehído 98%
Tereftalaldehído
Formula: C₈H₆O₂
MW: 134,13 g/mol
Pto. Ebullición: 245 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 114…116 °C
Densidad: 1,381 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 76 °C
Número MDL: MFCD00006949
Núm. CAS: 623-27-8
EINECS: 210-784-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 116 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +35° to +39° (20 °C, 589 nm) (C=5, 1N HCl)