Tereftalaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
p-Ftalaldehído
A14930.14
A14930.22
A14930.36
A14930.14EA
53.2
EUR
A14930.14
A14930.22
A14930.36
Tereftalaldehído ≥98%
Tereftalaldehído
Purity: 98+%
CAS No.: 623-27-8
Molecular Formula: C8H6O2
Formula Weight: 134.14
Flash Point: 76°(168°F)
Melting Point: 114-117°
Boiling Point: 245°
Beilstein Reference: 385863
MDL No.: MFCD00006949
Formula:
C₈H₆O₂ MW: 134,13 g/mol Pto. Ebullición: 245 °C Pto. de fusión: 114…117 °C Densidad: 1,060 Pto. de inflamación: 76 °C (168 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006949 Núm. CAS: 623-27-8 EINECS: 210-784-8 |