1,2,4-Triclorobenceno ≥99%, CHROMASOLV™ para HPLC, Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
256412-1L 256412-2L
256412-1LEA 176 EUR
256412-1L 256412-2L
1,2,4-Triclorobenceno ≥99%, CHROMASOLV™ para HPLC, Riedel-de Haën™
1,2,4-Triclorobenceno
  • High purity chromatography solvents
  • Suitability tested for specified use from HPLC up to UHPLC-MS applications.
Formula: C₆H₃Cl₃
MW: 181,45 g/mol
Pto. Ebullición: 213,5 °C
Pto. de fusión: 17 °C
Densidad: 1,454 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000547
Núm. CAS: 120-82-1
EINECS: 204-428-0
UN: 2321
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,09704
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance of the substance complying
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 375 nm Max. 0.03
Absorbance at 350 nm Max. 0.1
Absorbance at 310 nm Max. 0.50
Absorbance at 308 nm Max. 1.00
Explosion Limit 6.6 %, 150 °F
Refractive Index n20/D 1.571 (lit.)