Ácido (2,3,5-triclorofenil)metabórico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2,3,5-Trichlorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(2,3,5-trichlorophenyl)borane, (2,3,5-Trichlorophenyl)metaboric acid
L17511.06 L17511.03
L17511.06EA 226 EUR
L17511.06 L17511.03
Ácido (2,3,5-triclorofenil)metabórico ≥98%
Ácido (2,3,5-triclorofenil)metabórico
Purity: 98% CAS No.: 212779-19-6 Molecular Formula: C6H4BCl3O2 Formula Weight: 225.27 Melting Point: ca 245° MDL No.: MFCD01630856
Formula: C₆H₄BCl₃O₂
MW: 225.26 g/mol
Pto. de fusión: ∼245 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01630856
Núm. CAS: 212779-19-6