Ácido (2,3-diclorofenil)metabórico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
367710010 367710050 367710250
ACRO367710010EA 30.5 EUR
ACRO367710010 ACRO367710050 ACRO367710250
Ácido (2,3-diclorofenil)metabórico 97%
Ácido (2,3-diclorofenil)metabórico
Formula: C₆H₅BCl₂O₂
MW: 190.82 g/mol
Pto. de fusión: 242…244 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01075703
Núm. CAS: 151169-74-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %