Ácido (2,3-diclorofenil)metabórico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B22781.03
B22781.06
B22781.14
B22781.03EA
39.8
EUR
B22781.03
B22781.06
B22781.14
Ácido (2,3-diclorofenil)metabórico ≥98%
Ácido (2,3-diclorofenil)metabórico
Purity: 98%
CAS No.: 151169-74-3
Molecular Formula: C6H5BCl2O2
Formula Weight: 190.82
Melting Point: 233-242°
MDL No.: MFCD01075703
Formula:
C₆H₅BCl₂O₂ MW: 190.82 g/mol Pto. de fusión: 233…242 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01075703 Núm. CAS: 151169-74-3 |