Ácido (2,4-diclorofenil)metabórico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
367670010
367670050
ACRO367670010EA
24.7
EUR
ACRO367670010
ACRO367670050
Ácido (2,4-diclorofenil)metabórico 97%
Ácido (2,4-diclorofenil)metabórico
Formula:
C₆H₅BCl₂O₂ Pto. de fusión: 240…245 °C |
Número MDL:
MFCD00013930 Núm. CAS: 68716-47-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |