Ácido (2,4-diclorofenil)metabórico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dihidroxi(2,4-diclorofenil)borano
L01563.03
L01563.06
L01563.03EA
26
EUR
L01563.03
L01563.06
Ácido (2,4-diclorofenil)metabórico ≥98%
Ácido (2,4-diclorofenil)metabórico
Purity: 98+%
CAS No.: 68716-47-2
Molecular Formula: C6H5BCl2O2
Formula Weight: 190.82
Melting Point: 242-245°
Beilstein Reference: 4983878
Formula:
C₆H₅BCl₂O₂ MW: 190.82 g/mol Pto. de fusión: 242…245 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013930 Núm. CAS: 68716-47-2 |