Ácido (2,5-diclorofenil)metabórico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B22984.03
B22984.06
B22984.14
B22984.03EA
38.1
EUR
B22984.03
B22984.06
B22984.14
Ácido (2,5-diclorofenil)metabórico ≥98%
Ácido (2,5-diclorofenil)metabórico
Purity: 98%
CAS No.: 135145-90-3
Molecular Formula: C6H5BCl2O2
Formula Weight: 190.82
Melting Point: ca 210-216°
Beilstein Reference: 4801290
Formula:
C₆H₅BCl₂O₂ MW: 190.82 g/mol Pto. de fusión: ∼ 210…216 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01863182 Núm. CAS: 135145-90-3 |