Ácido (2-clorofenil)metabórico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-2-clorofenilborano
358990010 358990050
ACRO358990010EA 48.6 EUR
ACRO358990010 ACRO358990050
Ácido (2-clorofenil)metabórico 97%
Ácido (2-clorofenil)metabórico
Formula: C₆H₆BClO₂
MW: 156.38 g/mol
Pto. de fusión: 94…95 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00674012
Núm. CAS: 3900-89-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Powder or crystals or granules
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %