Ácido (2-clorofenil)metabórico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dihidroxi-2-clorofenilborano
B23324.03
B23324.06
B23324.14
B23324.03EA
54.6
EUR
B23324.03
B23324.06
B23324.14
Ácido (2-clorofenil)metabórico ≥97%
Ácido (2-clorofenil)metabórico
Purity: 97%
CAS No.: 3900-89-8
Molecular Formula: C6H6BClO2
Formula Weight: 156.38
Melting Point: ca 95-100°
Beilstein Reference: 3030414
Formula:
C₆H₆BClO₂ MW: 156.38 g/mol Pto. de fusión: ∼ 95…100 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00674012 Núm. CAS: 3900-89-8 |