Ácido (3,4-diclorofenil)metabórico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
359090050 359090250
ACRO359090050EA 81.7 EUR
ACRO359090050 ACRO359090250
Ácido (3,4-diclorofenil)metabórico 97%
Ácido (3,4-diclorofenil)metabórico
Formula: C₆H₅BCl₂O₂
MW: 190.82 g/mol
Pto. de fusión: 284…286 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01074646
Núm. CAS: 151169-75-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %