Ácido (3,4-diclorofenil)metabórico ≥97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

B24292.03 B24292.06 B24292.14
B24292.03EA 16 EUR
B24292.03 B24292.06 B24292.14
Ácido (3,4-diclorofenil)metabórico ≥97%
Ácido (3,4-diclorofenil)metabórico

Purity: 97% CAS No.: 151169-75-4 Molecular Formula: C6H5BCl2O2 Formula Weight: 190.82 Melting Point: 270-274° Beilstein Reference: 7369790

Formula: C₆H₅BCl₂O₂
MW: 190.82 g/mol
Pto. de fusión: 270…274 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01074646
Núm. CAS: 151169-75-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR